Learn More
Natriumbicarbonat, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydrogencarbonat |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 84.01 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.20 kg |