Learn More
Natriumhydrogencarbonat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
111.00 € - 210.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Summenformel | CHNaO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.01 |
MDL-Nummer | MFCD00003528 |
InChI-Schlüssel | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
IUPAC-Name | Natrium;Wasserstoffcarbonat |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15588134
|
Avantor J.T.Baker
3509-01 |
500 g | Weithalsflasche Braunglas |
111.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15598134
|
Avantor J.T.Baker
3509-05 |
2.5 kg | Weithalsflasche Braunglas |
210.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
Spezifikation
Natriumhydrogencarbonat | |
Pulver | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat | |
516892 | |
84.01 | |
1 l = 2.20 kg |
144-55-8 | |
CHNaO3 | |
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
FCC/USP |