Learn More
Natriumborhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11326768
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Natriumborohydrid wird als Reagenz bei der Reduktion von Aminosäuren und deren Derivaten verwendet. Wird auch als Katalysator bei der Ammoniak-Boran-Dehydrierung verwendet. Natriumborohydrid wird als Reduktionsmittel bei der Synthese von Goldnanopartikeln verwendet. Es wird auch für Zellstoff und als Treibmittel für Kunststoffe verwendet. Es reduziert die Aldehyd- und Ketogruppen, um die entsprechenden Alkohole zu erhalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Borohydride
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 4 x 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Formelmasse 37.83
Zündpunkt 220°C (428°F)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen White caplets
Dichte 1.074