Learn More
Natriumborhydrid, 99 %, VenPure™ AF-Kapseln, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 13286329
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
Schmelzpunkt 360.0°C
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaBH4
Merck Index 15,8727
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Formelmasse 37.83
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.