Learn More
Natriumchlorid, Kristall, BAKER ANALYZED™ J.T. Baker™ Avantor™
Catalog No. 10284640
Click to view available options
:
1 kg
Spezifikation
Siedepunkt 1413°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt 801°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 8.0 (5% Solution at 25°C)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich min. 99.5%
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natriumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Dichte 2.16 g/cm³ (20°C)