Learn More
Natriumchlorid, frei fließend, Reagenzienqualität, wasserfrei, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Catalog No. p-7111986 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
25 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,465 °C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Schmelzpunkt 801 °C (Literatur)
Namenshinweis Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 500 g
Strukturformel NaCl
Beilstein 3534976
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Reinheit (%) ≥99%
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.160 g/cm3