Learn More
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15433037
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
10 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 13472-35-0 | H6NaO6P | 156.006 g/mol
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat dient als Pufferkapazitätsreagenz in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie. Es wird bei der Herstellung biologischer Puffer verwendet. Es wird auch zur Aufreinigung von Antikörpern, als Abführmittel und in Kombination mit anderen Natriumphosphaten verwendet
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 M bei 20 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
MDL-Nummer MFCD00149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Menge 10 kg
Strukturformel NaH2PO4·2 H2O
Merck Index 14,8660
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln..(1 M (at 20°C))
SMILES O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 156.01
Formelmasse 156.01 (119.98 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 1.91