Learn More
Natriumdodecylsulfat, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
Marke:  Avantor J.T.Baker 4095-05
Menge 2 kg
Verpackung Poly-Eimer
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15553351
  • 1310.00 € / 2 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
    Für Elektrophorese und Proteinsolubilisierung; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
151-21-3
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
C12H25NaO4S.
MFCD00036175
SDS
CHEBI:8984
Spezifikation
Natriumdodecylsulfat
2 kg
Poly-Eimer
C12H25NaO4S.
SDS
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
UltraPure Bioreagenz
151-21-3
170.00 °C
1 l = 0.40 kg
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Natriumdodecylsulfat
3423265
288.38
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.