Learn More
Natriumdodecylsulfat, 10 %-Lösung, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Marke: Thermo Scientific J77504.AP
Menge | 500 mL |
---|---|
Verpackung | Nalgene Flasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:8984 |
C12H25NaO4S. | |
MFCD00036175 | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Sodium Dodecylsulfate | |
Lösung | |
500 mL | |
C12H25NaO4S. | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumdodecylsulfat | |
3423265 |
151-21-3 | |
10%-Lösung | |
Nalgene Flasche | |
MFCD00036175 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 |