Learn More
Natriumfluorid, 97 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10701281
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Specifications
Siedepunkt 1700.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
Schmelzpunkt 993.0°C
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Merck Index 15, 8754
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Natriumfluorid
Formelmasse 41.98
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium fluoride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.