Learn More
Natriumhypophosphit Monohydrat, 97+ %, Wasser ca. 12 bis 17 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7232608
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105.99 g/mol
Natriumhypophosphitmonohydrat wird für chemische Vernickelungsmittel und Wasseraufbereitungsmittel verwendet. Es wird auch in Erdölbereichen verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt. Darüber hinaus reduziert es Nickelionen als Lösung für metallisches Nickel auf Metallsubstraten sowie auf Kunststoffsubstraten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-56-2
Summenformel H4NaO3P
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD06252379
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium phosphinite monohydrate;
IUPAC-Name Natriumhydrat-Oxophosphinit
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Spezifikation
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Reinheit (%) ≥97%