Learn More
Natrium-Ingot, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
450 g
5 x 450 g
Packungsgröße:
2250 Gramm
450 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Namenshinweis | Product meets ACS specifications |
Aussehen | Silver Gray ingot |
Dichte | 0.968g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% (Metals basis) |
Menge | 450 g |
Güte | ACS |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 1.59 hPa (1mm Hg) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium ingot
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium