Learn More
Natriummetabisulfit, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Catalog No. p-7073546 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Natriummetabisulfit, zertifiziertes AR für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 150°C
Farbe Weiß
pH 4 to 6
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 190.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.