Learn More
Natriummolybdatdihydrat, Puriss., Honeywell Fluka™
Catalog No. 15661290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., 99 bis 100.5 % (Berechn. der getrockneten Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium Dioxomolybdänbis(olat)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Molybdate Dihydrate
Namenshinweis Meets analytical specification of PhEur
Menge 6 x 2.5 kg
Strukturformel Na2MoO4 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Güte puriss.