Learn More
Natriumnitrat, Honeywell
Catalog No. p-7072311 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumnitrat, Chilesalpeter, Etabisulfit, Nitratin, Natriumsalpeter, Salpetersäure, Natriumsalz, Natriumnitrat 1:1, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitrat
Menge 250 g
Strukturformel NaNO3
UN-Nummer UN1498
Formelmasse 84.99 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %