Learn More
Natriumperrhenat, > 99 % (Metallbasis), Re 68 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4407928
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
CAS: 13472-33-8 | NaO4Re | 273.193 g/mol
Sodium perrhenate is used as a precursor to other rhenium compounds. Further, it reacts with sodium in ethanol to prepare nonahydridorhenate and with polysulfide solutions to get tetrathiorhenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-33-8
Summenformel NaO4Re
Molekulargewicht (g/mol) 273.193
MDL-Nummer MFCD00014231
InChI-Schlüssel KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium
PubChem CID 5107658
IUPAC-Name Natrium; Oxido(trioxo)rhenium
SMILES [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium perrhenate
Schmelzpunkt 300°C
Namenshinweis Re 68%
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99+% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 273.19
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline powder
Dichte 5.39
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perrhenate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perrhenate