Learn More
Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 9.0, Thermo Scientific™
58.60 € - 80.70 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
MDL-Nummer MFCD00146206
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15443309
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60565.AP
500 mL
58.60 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15453309
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60565.K2
1 L
80.70 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Sodium phosphate buffer soln.
9.0
MFCD00146206
0,2 mmol Pufferlösung
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen