Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Honeywell Fluka™
ACS-Reagenz, 98.0 - 102.0 %
22.52 € - 762.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H17Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 270.08
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15678130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
S9390-100G
100 g N/A N/A N/A
15618140
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
S9390-500G
500 g
79.12 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15688130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
S9390-1KG
1 kg
133.03 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15698130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
S9390-2.5KG
2.5 kg N/A N/A N/A
15628140
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
S9390-6X500G
6 x 500 g
368.54 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15608140
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
S9390-4X2.5KG
4 x 2.5 kg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7782-85-6
270.08
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
6096963
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
H17Na2O11P
MFCD00149180
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
Spezifikation
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat
H17Na2O11P
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
6096963
98 bis 102 %
7782-85-6
Na2HPO4 · H2O
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
270.08
268.07 mol
1.68 g/ml bei 25 °C