Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15678130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
ACS-Reagenz, 98.0 - 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H17Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 270.08
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat
Menge 100 g
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
Formelmasse 268.07 mol
Reinheit (%) 98 bis 102 %
Dichte 1.68 g/ml bei 25 °C