Learn More
Natriumdiphosphat-Decahydrat, 99–103 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 93.8°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium pyrophosphate decahydrate |
Schmelzpunkt | 80.0°C |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99-103% |
Strukturformel | Na4P2O7·10H2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia, insoluble in alcohol |
Formelmasse | 446.05 |
Reinheit (%) | 99 to 103% |
Güte | ACS-Reagenz |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium pyrophosphate decahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate