Learn More
Natriumstearat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 822-16-2 | C18H35NaO2 | 306.466 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039648.A7
245.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 kg |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
822-16-2 | |
306.466 | |
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M | |
2724691 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+] |
C18H35NaO2 | |
MFCD00036404 | |
sodium stearate, sodium octadecanoate, octadecanoic acid, sodium salt, stearates, stearic acid, sodium salt, prodhygine, flexichem b, stearic acid sodium salt, bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tg | |
Natrium; Otadecanoat |
Spezifikation
Sodium stearate | |
Schwach | |
MFCD00036404 | |
14,8678 | |
Slowly soluble in cold water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+] | |
306.466 | |
306.46 |
822-16-2 | |
C18H35NaO2 | |
5 kg | |
sodium stearate, sodium octadecanoate, octadecanoic acid, sodium salt, stearates, stearic acid, sodium salt, prodhygine, flexichem b, stearic acid sodium salt, bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tg | |
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium; Otadecanoat | |
2724691 | |
Pulver |