Learn More
Natriumsulfat-Decahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium sulfate decahydrate |
Schmelzpunkt | 884.0°C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Na2SO4·10H2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 322.2 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Güte | Analytisch |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium sulfate decahydrate