Learn More
Natriumsulfat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, ≥99.0 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumsulfat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na2SO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 142.04 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Dichte | 2.68 g/ml bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natriumsulfat