Learn More
Natriumsulfit, ≥98,0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Catalog No. p-7120831 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
ACS-Reagenz, ≥98,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Summenformel Na2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 126.037
MDL-Nummer MFCD00003503
InChI-Schlüssel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfit, Dinatriumsulfit, Natriumsulfit, wasserfrei, Schweflige Säure, Dinatriumsalz, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfit
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfit
Schmelzpunkt 600 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Na2SO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 126 g/l bei 20 °C
Formelmasse 126.04 mol
Reinheit (%) ≥ 98.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Kristalle
Dichte 2.6 g/cm3