Learn More
Natriumthiocyanat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
35.68 € - 135.68 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 540-72-7 |
---|---|
Summenformel | CNNaS |
Molekulargewicht (g/mol) | 81.07 |
MDL-Nummer | MFCD00011123 |
InChI-Schlüssel | VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased |
PubChem CID | 516871 |
ChEBI | CHEBI:30952 |
IUPAC-Name | Natrium;Thiocyanat |
SMILES | [Na+].[S-]C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10572655
|
Thermo Scientific Acros
196762500 |
250 g | Kunststoffflasche |
35.68 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10266300
|
Thermo Scientific Acros
196765000 |
500 g | Kunststoffflasche |
67.13 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10379133
|
Thermo Scientific Acros
196760025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
135.68 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
540-72-7 | |
81.07 | |
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M | |
516871 | |
Natrium;Thiocyanat |
CNNaS | |
MFCD00011123 | |
sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased | |
CHEBI:30952 | |
[Na+].[S-]C#N |
Spezifikation
Sodium thiocyanate | |
98% | |
Weiß | |
Kristallines Pulver oder Kristalle und Stückchen | |
CNNaS | |
MFCD00011123 | |
15, 9480 | |
Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone | |
[Na+].[S-]C#N | |
81.07 | |
CHEBI:30952 | |
98% | |
2.5% max. |
287,0 °C | |
540-72-7 | |
5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C) | |
97.5% min. (on dried substance) (Argentometry) | |
NaSCN | |
01,1105 | |
sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased | |
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Thiocyanat | |
516871 | |
81.07 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
Keep container tightly closed.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-754-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XL2275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium thiocyanate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.