Learn More
Natriumthiocyanat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10266300
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiocyanate
Schmelzpunkt 287,0 °C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle und Stückchen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Strukturformel NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formelmasse 81.07
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2.5% max.