Learn More
Natriumthiosulfat, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat |
Menge | 250 g |
Strukturformel | Na2S2O3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 158.11 mol |
Reinheit (%) | ≥98 % (RT) |