Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ACS-Reagenz, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15622050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
ACS-Reagenz, ≥99,5%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Pentahydrat
Namenshinweis ACS-Reagenz, ≥99.5 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 500 g
Strukturformel Na2S2O3 · 5H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.73 g/cm3