Learn More
3M™ Solus™ Schutzbrillen
Click to view available options
Linsenfärbung:
Amber
Blauer Spiegel, Mirror
Bronze
Clear
Indoor/Outdoor, Mirror
Rot, Spiegel
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Die Linsenkrümmung wurde im Hinblick auf Optimierung von Anpassung, Sichtfeld und Augenabdeckung berechnet
- Äußerst elegante und leichte Schutzbrille
- Bügel sind innen gepolstert, was höheren Tragekomfort gewährleistet
- Wird mit Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser geliefert, die die Brille sauber hält und schützt
- Kratzschutz- und Antifog-Beschichtung für bessere Haltbarkeit und Sicht
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Rot, Spiegel |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Schwarz, orange |
Enthält | Lagerungsbeutel aus Mikrofaser |
Lens Material | Polycarbonat |