Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mason-Weithalsflaschen aus Polypropylen
Robuste, auslaufsichere Lagerung
Marke:  Bel-Art™ F10913-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15529971
  • 61.11 € / 6 Packungen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Äußerst stoßfestes, dickwandiges Polypropylen, hervorragend geeignet für die Probenahme von Industrieabfällen, Langzeitlagerung und Laboranwendungen
  • Durchscheinend und chemikalienbeständig
  • Der Schraubverschluss aus Polypropylen verfügt über eingegossene Grifflaschen für einfaches Drehen und einen abnehmbaren Dichtungsring aus Silikon
  • Standard-G-Gewindehälse mit 70 mm
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F), Verschluss beim Autoklavieren lösen
Spezifikation
Spezifikation
17 ml
17 oz.
Polypropylen
Durchscheinend
Yes
Reusable
Wide, Threaded
135 mm
Polypropylen
81 mm
500 ml
Durchscheinend
Non-sterile
53-415
Autoclavable
No
Cylindrical
Wide Mouth Bottle
53 bis 415 mm
Schraubkappe