Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mason-Weithalsflaschen aus Polypropylen
Robuste, auslaufsichere Lagerung
Marke: Bel-Art™ F10915-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Äußerst stoßfestes, dickwandiges Polypropylen, hervorragend geeignet für die Probenahme von Industrieabfällen, Langzeitlagerung und Laboranwendungen
- Durchscheinend und chemikalienbeständig
- Der Schraubverschluss aus Polypropylen verfügt über eingegossene Grifflaschen für einfaches Drehen und einen abnehmbaren Dichtungsring aus Silikon
- Standard-G-Gewindehälse mit 70 mm
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F), Verschluss beim Autoklavieren lösen
Spezifikation
1900 ml (64 oz.) | |
64 oz. | |
Polypropylen | |
Durchscheinend | |
Yes | |
Reusable | |
Wide, Threaded | |
213 mm | |
Polypropylen | |
125 mm |
1900 ml | |
Durchscheinend | |
Non-sterile | |
53-415 | |
Autoclavable | |
No | |
Cylindrical | |
Wide Mouth Bottle | |
53 bis 415 mm | |
Schraubkappe |