Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vakuum-Saugflaschen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.89 l
3.78 l
Beschreibung
- Beim Einsatz einer Vakuumpumpe kann eine Pipettenspitze, Pasteurpipette oder serologische Pipette in den Absaugschlauch gesteckt und mit dieser aspiriert werden
- Chemikalien- und korrosionsbeständige Flasche aus Polypropylen und epoxidbeschichtetes Stahlgestell
- Die kompakte Konstruktion spart Platz auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube
- Die inbegriffene Auffangvorrichtung verhindert ein Einsaugen von Flüssigkeit in Vakuumpumpe
- Geeignet für Schalen, Platten, Flaschen und Röhrchen
- Flasche und Verschluss sind bei 121 °C (250 °F) autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 gal. |
Kapazität (metrisch) | 3.78 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Threaded |
Farbe | Blau (durchscheinend) |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die unkomplizierte, kontinuierliche Vakuum-Aspiration einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Gewebekulturmedien, Überstände und chemische Abfälle. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Schalen, Platten, Flaschen und Röhrchen |
Enthält | Tubulations |