Learn More
SPCS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 14872-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16893744
  • 410.00 EUR / 150µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
Stathmin 1 belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. Stathmin 1 is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifications
Specifications
SPCS2
Polyclonal
Unconjugated
SPCS2
KIAA0102, SPase 25 kDa subunit, SPC25, SPCS2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
293142, 66624, 9789
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q15005, Q9CYN2
Spcs2
SPCS2 Fusion Protein Ag6640
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado