Learn More
OHAUS™ Spezialring, offen
Offener OHAUS™ Spezial-Ring zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
Marke: OHAUS™ 30392346
69.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
- Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
Spezifikation
Offener Ring | |
Klammer, offener Spezialring, CLS-OPENRPS | |
12,91 in. | |
382,00 mm | |
76 x 76 mm-Plattform |
PVC | |
9 mm | |
10,000 in. | |
254 mm |