Learn More
OHAUS™ Spezialring, offen
Offener OHAUS™ Spezial-Ring zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
Marke:  OHAUS™ 30392347
80.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15712399
  • 84.40 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
  • Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Offener Ring
Klammer, offener Spezialring, CLS-OPENRPM
15,91 in.
404,00 mm
102 x 102 mm-Plattform
PVC
9 mm
12,000 in.
305 mm