Learn More
OHAUS™ Spezial-Wasserbad-Klammer
OHAUS™ Spezial-Wasserbadklammer zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
Marke: OHAUS™ 30392240
33.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
- Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
- Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
Spezifikation
Spezial-Wasserbad-Klammer | |
Wasserbad | |
3,50 in. | |
Klein | |
2-zackig, zweifach verstellbar, für Wasserbad |
Vernickelt | |
Klammer, Spezialwasserbad, CLS-WBATHZS | |
89,00 mm | |
5 bis 10 mm |