Learn More
Cole-Parmer™ Prep-Aid™ Mahlhilfen
Ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden.
69.40 € - 354.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden |
Partikelgröße | ≤20 μm |
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15340552
|
Cole-Parmer™
3642-150 |
Cellulose-Bindemittel | 150 g |
81.45 €
150 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15350552
|
Cole-Parmer™
3642-450 |
Cellulose-Bindemittel | 450 g |
151.00 €
450 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15360552
|
Cole-Parmer™
3644-150 |
UltraBind | 150 g |
151.00 €
150 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15124097
|
Cole-Parmer™
3644-450 |
UltraBind | 450 g | ||||||
15370552
|
Cole-Parmer™
3646-150 |
Paraffin-Bindemittel | 150 g |
69.40 €
150 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden.
- Vermischt sich schnell und vollständig mit Proben bei 10 bis 25 Gewichts-% zu RFA-Probentellern.
- Feuchtigkeitsbeständig, kontaminiert Proben nicht
- Bindet zwischen 200 und 250 Probenteller bzw. bietet eine Matrix für 25 bis 35 unterstützte Probenteller.
Cellulose-Bindemittel
- Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
- Backt während der Lagerung in der Flasche nicht an.
UltraBind™
- Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Rissbildung und Anschwellung bei der Lagerung
- Niedrige NaCl Konzentration
Paraffin-Bindemittel
- Bildet luftbeständige Probenteller, da das wachsartige Bindemittel die Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt.
Spezifikation
SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills | |
Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden | |
≤20 μm |