Learn More
Fisherbrand™ Quadratische Economy Rührstäbchen aus PTFE
Effektiver Rührer, besonders bei niedrigen Drehzahlen. Die Fisherbrand™ kostengünstigen quadratischen Rührstäbe aus PTFE sind garantiert inert und auslaufsicher.
Marke: Fisherbrand™ 001.1435
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem, FDA-zugelassenem, PTFE
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
35 x 6 x 6 mm | |
6 mm | |
6 mm | |
25/Pckg. |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
PTFE | |
35 mm | |
Rührstab |