Learn More
IKA™ GEFAESS STERIL ST-50-M GAMMA GAMMA
Marke: IKA™ 0003701500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ST-50-M Schlauch | |
Mischen, Rühren, Extraktionen, Vorbereitung von Bodenprobensuspensionen, Löslichkeitstests für Medikamente | |
10/Packung |
15 bis 50 ml | |
ST-50 Dispergierwerkzeug |