Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel
Geeignet für den Einsatz in pharmazeutischen, chemischen und hygienischen Anwendungen. Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel verfügen über einen vollständig geschweißten Griff, um eine hygienische, fugenfreie Oberfläche zu gewährleisten.
77.45 € - 119.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Strapazierfähiger Schöpflöffel |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12705018
|
Sampling Systems™
A296-4 |
4 l | 415 mm | 270 mm |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12795008
|
Sampling Systems™
A296-2 |
2 l | 340 mm | 210 mm |
97.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15839611
|
Sampling Systems™
A296-1 |
1 l | 285 mm | 170 mm |
77.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Nutfrei
- Mattierte Oberfläche
- Flacher Schüsselrand
- 316L-Edelstahl
Spezifikation
Strapazierfähiger Schöpflöffel | |
Edelstahl (316L) |