Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML E2
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E2-Toleranzen
Marke:  Ohaus™ 30518007
39.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16682342
  • 42.75 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Zertifikat
10 mg
Schutzhülle
Edelstahl (304)
0,008 mg