Learn More
Gilson™ Verbindungsstücke aus Edelstahl
Metallhülsenverbinder für Schläuche mit kleinem Lumen
Marke:  Gilson™ F117985
158.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10434522
  • 225.00 € / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Silikonschläuche (Versilic™) – biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
  • ISOVERSINIC™ Schläuche – besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • PharMed™ Schläuche – erfüllen die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
  • PVC (Tygon™) Schläuche – eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6 mm
5/Set
Steckverbinder
Edelstahl
Metallhülse