Learn More
B Braun™ Sterican, Dental-Kanuelen, 100Stueck, einzsteril verpackt,
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
27 G
Beschreibung
- Gemäß ISO 7864
- Dünnwandige Kanüle
- Nadelröhrchen aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit extrem glatter Oberfläche und fein dosierter Silikonbeschichtung
- Spezielle Schneide langer Schliff
- Für schmerzfreie Punktion
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoffansatz
- Aus Polypropylen
- Farbcodiert gemäß ISO 6009
- Packung mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Material | Stainless Steel |
Farbe | Transparent |
Kanülen-Gauge | 27 G |
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.40 mm |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | Dentalkanüle |
Einwegprodukt | Ja |
Länge (metrisch) Kanüle | 38 mm |
Sterilität | Steril |