Learn More
Julabo™ Pt100 Externfühler aus Edelstahl/PTFE
Marke:  Julabo™ 8981016
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11990268
  • 831.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Spezifikation
Externer PT100 Fühler:
Geeignet für CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat
PTFE-beschichteter Edelstahl
900 x 6 mm