Learn More
Julabo™ Pt100 Externfühler aus Edelstahl/PTFE
Marke:  Julabo™ 8981017
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204353
  • 595.00 € / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 22-07-2025
Add to basket
Specifications
Externer PT100 Fühler:
PTFE-beschichteter Edelstahl
200 x 6 mm
Geeignet für CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat
200 x 6 mm