Learn More
Memmert™ Edelstahl-Einschiebe-Abtropfschale
Stainless steel slide-in bottom drip tray
Marke:  Memmert™ UN110paB02073
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17110295
  • 147.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • 15 mm Rand
Spezifikation
Spezifikation
Einschub-Tropfschale aus Edelstahl, 15 mm Rand (kann die Temperaturverteilung beeinflussen) – kann nicht in Verbindung mit Option K1 verwendet werden
UN110pa
15 mm