Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm, mit Kalibrierzertifikat
Marke:  RETSCH 60.331.000900
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13407659
  • 195.00 € / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
50mm
200mm
Edelstahl
900 μm
ISO 3310/1 und ASTM E 11
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen