Learn More
RUBIS Pinzette mit langem Schwanz
Langschwänzige Pinzette - Antimagnetisch/Anti-Säure-Edelstahl, geriffelter Griff
Marke: RUBIS 232/12 SA
Beschreibung
- Langschwänzige Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Geriffelte Griffe
- Gezackte Spitzen für besseren Halt
- Stumpfe Spitzen
- Geeignet für kryogene Anwendungen
- Stark
Spezifikation
Straight, Round, Blunt, Serrated | |
Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl | |
Hochpräzise Pinzette |
11.81 in. | |
300 mm | |
Each |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.