Learn More
Ohaus™ Edelstahlgewicht, OIML F1, OH
Gewicht des Einzelkörpers ist so eingestellt, die 0IML F1-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
Marke: Ohaus™ 11117042
103.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Inklusive Gewichtekoffer
- Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität
Spezifikation
Gewicht, 200g, OIML F1, OH | |
Edelstahl | |
Erfüllt oder übertrifft OIML F1 |
Gewichte OIML F1 | |
200 g |