Learn More
Ismatec™ Standardschläuche, PharMed Ismaprene
Ideal für pharmazeutische, medizinische und Lebensmittelanwendungen.
Marke:  Ismatec™ MF0009A
Artikelnummer. 15645377
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen für Zellkulturen und Gewebe.
  • Ideal für Produktionsfiltration, Fermentation und Bioreaktor-Prozesslinien.
  • Sehr lange Lebensdauer.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch.
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung.
  • Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
  • Geringe Partikelspallation.
  • Mehrfach autoklavierbar.
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
  • Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR 177.2600; US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51)
Innendurchmesser0,8 mm
Außendurchmesser4,0 mm
− 60 °C
Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Nicht empfohlen, Vakuum:Hervorragend, Viskose Medien:Gut, Sterile Medien:Hervorragend
Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 141 °C (250 °F).Gassterilisation mit Ethylenoxid.Sterilisation mit Strahlung von bis zu 2,5 mrad.
135 °C
Autoklavierbar
PharMed Ismaprene
7,5 m
1 Rolle
Innendurchmesser0,8 mm, AD4,0 mm
Beige